Fontos dokumentumok
323209
4-(2-Pyridylazo)resorcinol
96%
Szinonimák:
PAR
Teszt
96%
form
powder
összetétel
Carbon: 58.6-64.2%
Nitrogen: 18.6-20.4%
technika/technikák
titration: suitable
szín
brown-red
mp
192-202 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
Oc1ccc(\N=N\c2ccccn2)c(O)c1
InChI
1S/C11H9N3O2/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11/h1-7,15-16H/b14-13+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RJNYNDHYSJRRDW-BUHFOSPRSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?