A1016
Amaranth
Dye content 85-95 %, Powder
Szinonimák:
Acid Red 27, Azorubin S, FD & C Red Dye No. 2
About This Item
Javasolt termékek
product name
Amaranth, Dye content 85-95 %
form
powder
Minőségi szint
összetétel
Dye content, 85-95%
technika/technikák
microbe id | staining: suitable
szín
brown to red-brown
pH
9.65 (28 °C, - OECD Test Guideline 122 - alkaline)
mp
>350 °C (at 966.25 hPa)
oldhatóság
H2O: 10 mg/mL
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].Oc1c(N=Nc2ccc(c3ccccc23)S([O-])(=O)=O)c4ccc(cc4cc1S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C20H14N2O10S3.3Na/c23-20-18(35(30,31)32)10-11-9-12(33(24,25)26)5-6-13(11)19(20)22-21-16-7-8-17(34(27,28)29)15-4-2-1-3-14(15)16;;;/h1-10,23H,(H,24,25,26)(H,27,28,29)(H,30,31,32);;;/q;3*+1/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WLDHEUZGFKACJH-UHFFFAOYSA-K
Related Categories
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
417.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
214 °C - closed cup