Merck
135186
Sigma-Aldrich
Diisobutylamine
99%
Szinonimák:
2-Methyl-N-(2-methylpropyl)-1-propanamine, N,N-Bis(2-methylpropyl)amine
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2CHCH2NHCH2CH(CH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
129.24
Beilstein:
1209251
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
99%
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.4081 (lit.)
bp
137-139 °C (lit.)
mp
−77 °C (lit.)
sűrűség
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
CC(C)CNCC(C)C
InChI
1S/C8H19N/c1-7(2)5-9-6-8(3)4/h7-9H,5-6H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NJBCRXCAPCODGX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Diisobutylamine forms crystalline adducts with zinc and copper(II)-dithiocarbamate complexes.
Alkalmazás
Diisobutylamine was used to study the effect of achiral amine on hydrogenation of ethyl pyruvate over cinchonidine-Pt/Al2O3 catalyst system.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
86.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
30 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Influence of achiral amine additives on the Orito's reaction.
Talas E, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 357, 87-94 (2012)
Sarah Otto et al.
Carbohydrate polymers, 254, 117280-117280 (2020-12-29)
Polysaccharides have been used widely in many industries, from food technology and mining to cosmetics and biomedical applications. Over recent years there has been growing interest in the development of responsive polysaccharides with unique and switchable properties, particularly systems that
Adducts of zinc and copper (II) dialkyldithiocarbamate complexes with dibutyl-and diisobutylamines: Synthesis, structures, EPR and solid-state natural abundance 13C and 15N CP/MAS NMR spectra.
Ivanov AV, et al.
Russian Journal of Coordination Chemistry, 33(4), 233-243 (2007)