Merck
118389
Sigma-Aldrich
1,3-Dimethylcyclohexane, mixture of cis and trans
99%
About This Item
Lineáris képlet:
C6H10(CH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
112.21
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
99%
Minőségi szint
Teszt
99%
törésmutató
n20/D 1.426 (lit.)
bp
121-124 °C (lit.)
sűrűség
0.767 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC1CCCC(C)C1
InChI
1S/C8H16/c1-7-4-3-5-8(2)6-7/h7-8H,3-6H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SGVUHPSBDNVHKL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
cis-1,3-Dimethylcyclohexane undergoes ring opening reaction via dicarbene mechanism in the presence of iridium catalyst supported on SiO2.
Alkalmazás
1,3-Dimethylcyclohexane was used to study ring opening reaction of 1,3-dimethylcyclohexane over Iridium catalysts modified by the addition of K and Ni.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
48.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Ring opening of 1, 3-dimethylcyclohexane on Ir catalysts: Modification of product distribution by addition of Ni and K to improve fuel properties.
Dokjampa S, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 274(1), 231-240 (2007)
Ring opening of 1, 2-and 1, 3-dimethylcyclohexane on iridium catalysts.
Do PT, et al.
J. Catal., 238(2), 477-488 (2006)
Masahiro Kono et al.
Journal of natural products, 74(3), 391-394 (2011-02-15)
Retinal analogues have been used to probe the chromophore binding pocket and function of the rod visual pigment rhodopsin. Despite the high homology between rod and cone visual pigment proteins, conclusions drawn from rhodopsin studies should not necessarily be extrapolated