Fontos dokumentumok
106860
Acetylferrocene
95%
Szinonimák:
(Acetylcyclopentadienyl)cyclopentadienyliron, 1-Ferrocenylethanone, Acetoferrocene
Teszt
95%
form
solid
reakcióalkalmasság
core: iridium
reagent type: catalyst
mp
81-83 °C (lit.)
SMILES string
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.CC(=O)[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/C7H7O.C5H5.Fe/c1-6(8)7-4-2-3-5-7;1-2-4-5-3-1;/h2-5H,1H3;1-5H;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PHMAOJNZIFULOG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- A Precursor to synthesize 1-ferrocenylethanol by reduction in the presence of sodium borohydride.
- An electroactive compound along with MgO nanoparticles to modify carbon paste electrode (CPE) that can be used to determine L-cysteine.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?