Merck
11358
Supelco
Sulfamic acid
analytical standard
Szinonimák:
Amidosulfonic acid
About This Item
Lineáris képlet:
NH2SO3H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
97.09
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
77101502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
99.0-101.0% (T)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
215-225 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
NS(O)(=O)=O
InChI
1S/H3NO3S/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)