Merck
481505
Sigma-Aldrich
Sulfamic acid
99.999% trace metals basis
Szinonimák:
Amidosulfonic acid
About This Item
Lineáris képlet:
NH2SO3H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
97.09
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352301
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99.999% trace metals basis
Forma
crystals
mp
215-225 °C (dec.) (lit.)
sűrűség
2.151 g/cm3 at 25 °C
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
kation nyomok
Fe: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
SMILES string
NS(O)(=O)=O
InChI
1S/H3NO3S/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... CA1(759) , CA2(760)
Related Categories
Általános leírás
Sulfamic acid, the monoamide of sulfuric acid, is a strong inorganic acid. It is generally used in chemical cleaning processes like removal of nitrites, carbonate- and phosphate-containing deposits. It is used as a raw material for the preparation of a synthetic sweetener i.e, sodium cyclohexylsulfamate.
Sulfamic acid is an amino acid with sulfur and is mildly acidic. It acts as a green catalyst in the esterification reaction.
Alkalmazás
Sulfamic acid can be used as a catalyst in:
  • Friedlander quinoline synthesis.
  • Liquid Beckmann rearrangement for the synthesis of amides from ketoximes.
  • The preparation of α-aminophosphonates via a three-component reaction between aldehydes, amines, and diethyl phosphite.
Tulajdonságok és előnyök
Meets A.C.S. reagent specifications.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Sulfamic Acid and Sulfamates
Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology (2000)
Yoshikubo K, et al.
Yoshikubo K and suzuki M, Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology null
Sulfamic acid: an efficient, cost-effective and recyclable solid acid catalyst for the Friedlander quinoline synthesis
Yadav JS, et al.
Tetrahedron Letters, 46(42), 7249-7253 (2005)
Sulfamic acid
Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry (2000)
Sulfamic acid: An efficient and cost-effective solid acid catalyst for the synthesis of alpha-aminophosphonates at ambient temperature
Mitragotri SD, et al.
Catalysis Communications, 9(9), 1822-1826 (2008)