Fontos dokumentumok
F7258
Fast Green FCF
certified by the Biological Stain Commission
Szinonimák:
Food green 3
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified by the Biological Stain Commission
Minőségi szint
form
powder
összetétel
dye content, ≥90%
mp
290 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
H2O: 1 mg/mL
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].CCN(Cc1cccc(c1)S([O-])(=O)=O)c2ccc(cc2)C(=C3/C=CC(\C=C3)=[N+](\CC)Cc4cccc(c4)S([O-])(=O)=O)\c5ccc(O)cc5S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C37H36N2O10S3.2Na/c1-3-38(24-26-7-5-9-33(21-26)50(41,42)43)30-15-11-28(12-16-30)37(35-20-19-32(40)23-36(35)52(47,48)49)29-13-17-31(18-14-29)39(4-2)25-27-8-6-10-34(22-27)51(44,45)46;;/h5-23H,3-4,24-25H2,1-2H3,(H3,41,42,43,44,45,46,47,48,49);;/q;2*+1/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RZSYLLSAWYUBPE-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
- along with safranin for the staining of nodule sections
- in the collagen deposit staining procedure
- for the staining of protein and starch
- as a dye to detect and inject DNA solution in chicken embryo
Alkalmasság
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Muta. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
352.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
178 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?