Fontos dokumentumok
8.52142
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Ala-OH
≥99.0% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Szinonimák:
Fmoc-D-Ala-OH, N-α-Fmoc-D-alanine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C18H17NO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
311.33
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
NACRES:
NA.22
Terméknév
Fmoc-D-Ala-OH, Novabiochem®
Minőségi szint
termékcsalád
Novabiochem®
Teszt
≥93.0% (acidimetric)
≥98% (TLC)
≥99.0% (HPLC)
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
gyártó/kereskedő neve
Novabiochem®
mp
113-123 °C
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
Fmoc
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
N([C@H](C)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C18H17NO4/c1-11(17(20)21)19-18(22)23-10-16-14-8-4-2-6-12(14)13-7-3-5-9-15(13)16/h2-9,11,16H,10H2,1H3,(H,19,22)(H,20,21)/t11-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QWXZOFZKSQXPDC-LLVKDONJSA-N
Általános leírás
Standard building block of introduction of D-alanine amino-acid residues by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Kapcsolódás
Replaces: 04-13-1006
Analízis megjegyzés
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 93.0 %
Water (K. F.): ≤ 6.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Jogi információk
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3