Fontos dokumentumok
8.52031
Sigma-Aldrich
Fmoc-Cys(Mmt)-OH
≥99% (TLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Szinonimák:
Fmoc-Cys(Mmt)-OH, N-α-Fmoc-S-p-methoxytrityl-L-cysteine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C38H33NO5S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
615.74
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
NACRES:
NA.22
product name
Fmoc-Cys(Mmt)-OH, Novabiochem®
Minőségi szint
termékcsalád
Novabiochem®
Teszt
≥85.0% (acidimetric)
≥98.0% (HPLC)
≥99% (TLC)
form
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
gyártó/kereskedő neve
Novabiochem®
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
thiol
tárolási hőmérséklet
15-25°C
InChI
1S/C38H33NO5S/c1-43-29-22-20-28(21-23-29)38(26-12-4-2-5-13-26,27-14-6-3-7-15-27)45-25-35(36(40)41)39-37(42)44-24-34-32-18-10-8-16-30(32)31-17-9-11-19-33(31)34/h2-23,34-35H,24-25H2,1H3,(H,39,42)(H,40,41)/t35-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LOBUWFUSGOYXQX-DHUJRADRSA-N
Általános leírás
Building block for Fmoc SPPS which enables selective deprotection of cysteinyl thiol group on the solid phase. The Mmt group can be removed on the solid phase with 1% TFA in DCM containing 5% TIS [1,2,3,4]. Reference 4 describes a novel method for on-resin disulfide bond formation which uses Cys(Mmt) in combination with Cys(tBuS).
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Fmoc SPPS of Cysteine-Containing Peptides
Literature references
[1] K. Barlos, et al. in ′Peptides 1992, Proc. 22nd European Peptide Symposium′, C. H. Schneider & A. N. Eberle (Eds), ESCOM, Leiden, 1993, pp. 283.
[2] C. Kellenberger, et al. (1995) Pept. Res., 8, 321.
[3] K. Barlos, et al. (1996) Int. J. Peptide Protein Res., 47, 148.
[4] A. K. Galande, et al. (2005) J. Comb. Chem., 7, 174.
Alkalmazás
  • An Optimized Scalable Fully Automated Solid-Phase Microwave-Assisted cGMP-Ready Process for the Preparation of Eptifibatide: Details the use of Fmoc-Cys(Mmt)-OH in the synthesis of Eptifibatide, highlighting its role in a cGMP-ready process (Sabatino et al., 2020).
Kapcsolódás
Replaces: 04-12-1061
Analízis megjegyzés
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.0 % (a/a)
Purity (TLC(011A)): ≥ 99 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 99 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 85.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Jogi információk
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Novabiochem® offers orthogonally protected amino acids for peptide synthesis, including cyclic and branched peptides.
Protocols
Overcome challenges in synthesis and disulfide bond formation with protocols for Fmoc solid-phase peptide synthesis of peptides with cysteine and methionine.
A szintézis és a diszulfidkötés kialakításával kapcsolatos kihívások leküzdése a ciszteint és metionint tartalmazó peptidek szilárd fázisú Fmoc peptidszintézisének protokolljaival.