524650
PBS Tablets
10 mM phosphate buffer, and 3 mM KCl, tablet, pH 7.4 at 25°C
Szinonimák:
PBS, Phosphate Buffered Saline Tablets
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
PBS Tablets, Dissolving one tablet of PBS buffer in 1 liter of deionized H2O yields 140 mM NaCl, 10 mM phosphate buffer, and 3 mM KCl, pH 7.4 at 25°C. Note: 1 each = 10 tablets.
Minőségi szint
Forma
tablet
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
10-30°C
Általános leírás
Figyelmeztetés
Elkészítési megjegyzés
Feloldás
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Cikkek
Antibody fragmentation with our pepsin digestion protocol for IgG antibody fragmentation and preparation of F(ab’).