WHA1452110
Whatman® quantitative filter paper, hardened low-ash, Grade 52
circles, diam. 110 mm, pack of 100
Szinonimák:
Z241849
About This Item
Javasolt termékek
material
circles
cotton filters (high-quality cotton linters)
kiszerelés
pack of 100
gyártó/kereskedő neve
Whatman 1452-110
Whatman Article No. 28418102 (US reference)
parameter
235 sec/100 mL speed (Herzberg)
7 psi wet burst
Átmérő
110 mm
vastagság
175 μm
hamu
≤0.015%
pórusméret
7 μm (Particle retention)
bázis tömeg
101 g/m2
Általános leírás
Grade 52: 7 μm (medium filter paper)
The general purpose hardened filter paper with medium retention and flow rate. Very hard surface.
Tulajdonságok és előnyök
- Manufactured from high-quality cotton linters and treated to remove trace metals
- High wet-strength and chemical resistance
- Nominal particle retention of 7 µm
- Medium flow rate (Herzberg filtration speed 235 s)
- High purity (0.015% ash maximum)
- Compatible with Hirsch or Büchner funnel applications
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)