Fontos dokumentumok
CAT100
Catalase Assay Kit
sufficient for ≥100 tests enzymatic, determination of catalase activity in tissues and cells
Szinonimák:
Catalase Activity Detection Kit
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
- Useful for determining catalase activity - may be used in various tissues and cells
- Simple, optimized protocol - A simple colorimetric assay for analysis of peroxisome enrichment and catalase activity
Alkalmasság
Elv
Egység definíció
Elkészítési megjegyzés
Kit Components Also Available Separately
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Centrifugation separates organelles based on size, shape, and density, facilitating subcellular fractionation across various samples.
Cellular oxidative stress is countered by enzymatic scavengers and antioxidant modulators against reactive oxygen species damage.
A sejtek oxidatív stresszét enzimatikus fosztók és antioxidáns modulátorok ellensúlyozzák a reaktív oxigénfajok károsodása ellen.