1098231
USP
Cefuroxime Axetil Delta-3-Isomers
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
[6R-[6α, 7β(Z)]]-3-[[(Aminocarbonyl)oxy]methyl]-7-[[2-furanyl(methoxyimino)acetyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-3-ene-2-carboxylic acid 1-(acetyloxy)ethyl ester
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
cefuroxime
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C20H22N4O10S/c1-9(25)33-10(2)34-19(28)15-11(7-32-20(21)29)8-35-18-14(17(27)24(15)18)22-16(26)13(23-30-3)12-5-4-6-31-12/h4-6,8,10,14-15,18H,7H2,1-3H3,(H2,21,29)(H,22,26)/b23-13-/t10?,14-,15?,18-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AQVGUOHUYICCIZ-WDVFJNCVSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Cefuroxime Axetil
- Cefuroxime Axetil Tablets
- Cefuroxime Axetil for Oral Suspension
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3