Fontos dokumentumok
06435
Supelco
Amberlite CG50 (Type I) Ion Exchange Resin
hydrogen form, 100-200 mesh
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
23151817
NACRES:
SB.52
Terméknév
Amberlite CG50 (Type I) hydrogen form, hydrogen form
Forma
beads
öngyulladási hőmérséklet
800 °F
parameter
120 °C max. temp.
nedvesség
<10%
technika/technikák
LPLC: suitable
veszteség
~10% loss on drying, 110 °C
Mátrix
methacrylic (macroporous)
mátrix aktív csoport
carboxylic acid functional group
részecskeméret
100-200 mesh
75-150 μm
működési pH
5-14
kapacitás
10.0 meq/g by dry weight
elválasztástechnika
cation exchange
Általános leírás
Amberlite CG50 is a weakly acidic, carboxylic acid type of cation exchange resin.
Alkalmazás
Amberlite CG50 has been used as a reference cation exchange resin for the examination of binding and elution of genotoxic aminopyridine impurities from pharmaceuticals on molecularly imprinted polymers (MIPs). It may be used for the purification of bovine lactoperoxidase prior to the investigation of inhibitory effect of propofol on lactoperoxidase.
Weakly acidic cation exchange resin useful for isolation and purification of cytochrome C, amines, drugs, metal ions, thrombin, and neutralization of solutions. Meets requirements of FDA Food Additive Regulation 21 CFR 173.25.
Jogi információk
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
The inhibitory effect of propofol on bovine lactoperoxidase.
Sisecio?lu M, et al.
Journal of Chromatography A, 16(1), 46-49 (2009)
Fast identification of selective resins for removal of genotoxic aminopyridine impurities via screening of molecularly imprinted polymer libraries.
Kecili R, et al.
Journal of Chromatography A, 1339, 65-72 (2014)