Merck
05364
Supelco
BDE No 28
analytical standard
Szinonimák:
2,4,4′-TriBDE, 2,4,4′-Tribromodiphenyl ether, PBDE 28
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H7Br3O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
406.90
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (GC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
mp
63-66 °C
format
neat
InChI
1S/C12H7Br3O/c13-8-1-4-10(5-2-8)16-12-6-3-9(14)7-11(12)15/h1-7H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UPNBETHEXPIWQX-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 3
1 of 3