Fontos dokumentumok
91834
BDE No 47
analytical standard
Szinonimák:
2,2′,4,4′-TetraBDE, 2,2′,4,4′-Tetrabromodiphenyl ether, PBDE 47
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (GC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
szennyeződések
≤1.0% water
format
neat
InChI
1S/C12H6Br4O/c13-7-1-3-11(9(15)5-7)17-12-4-2-8(14)6-10(12)16/h1-6H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XYBSIYMGXVUVGY-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)