Merck
117277
Sigma-Aldrich
Bis(4-bromophenyl) ether
99%
Szinonimák:
4-Bromophenyl ether
About This Item
Lineáris képlet:
(BrC6H4)2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
328.00
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
form
solid
bp
338-340 °C (lit.)
mp
61-63 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
SMILES string
Brc1ccc(Oc2ccc(Br)cc2)cc1
InChI
1S/C12H8Br2O/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YAWIAFUBXXPJMQ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Bis-(4-bromophenyl)-ether has been used in the preparation of 4-[4′-(diethoxyphosphoryl)phenoxy]phenyl-phosphonic acid diethyl ester.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
M Mar Gómez-Alcántara et al.
Inorganic chemistry, 43(17), 5283-5293 (2004-08-18)
Commercial bis-(4-bromophenyl)-ether, [BrC(6)H(4)](2)-O, has been used to prepare 4-[4'-(diethoxyphosphoryl)phenoxy]phenyl-phosphonic acid diethyl ester, [(CH(3)CH(2))(2)O(3)P-C(6)H(4)](2)-O, (I) following a slight modification of the Michaelis-Arbuzov reaction. The acid hydrolysis of I gave 4-(4'-phosphonophenoxy)phenyl phosphonic acid, [H(2)O(3)P-C(6)H(4)](2)-O (II), and both compounds have been characterized by