Merck
728969
Sigma-Aldrich
3-Bromodiphenyl ether
97%
Szinonimák:
1-Bromo-3-phenoxybenzene
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H9BrO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
249.10
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.608
sűrűség
1.371 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
bromo
phenoxy
SMILES string
Brc1cccc(Oc2ccccc2)c1
InChI
1S/C12H9BrO/c13-10-5-4-8-12(9-10)14-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AHDAKFFMKLQPTD-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)