Fontos dokumentumok
34093
Closantel
PESTANAL®, analytical standard
Szinonimák:
5′-Chloro-4′-(4-chloro-α-cyanobenzyl)-3,5-diiodo-2′-methylsalicylanilide, N-[5-Chloro-4-(4-chloro-α-cyanobenzyl)-2-methylphenyl]-2-hydroxy-3,5-diiodobenzamide
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
PESTANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cc1cc(C(C#N)c2ccc(Cl)cc2)c(Cl)cc1NC(=O)c3cc(I)cc(I)c3O
InChI
1S/C22H14Cl2I2N2O2/c1-11-6-15(17(10-27)12-2-4-13(23)5-3-12)18(24)9-20(11)28-22(30)16-7-14(25)8-19(26)21(16)29/h2-9,17,29H,1H3,(H,28,30)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JMPFSEBWVLAJKM-UHFFFAOYSA-N
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?