Fontos dokumentumok
42235
BDE No 99
analytical standard
Szinonimák:
1,2,4-Tribromo-5-(2,4-dibromophenoxy)benzene, 2,2′,4,4′,5-PentaBDE, 2,2′,4,4′,5-Pentabromodiphenyl ether, BDE 99, PBDE 99
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
alkalmazás(ok)
environmental
format
neat
InChI
1S/C12H5Br5O/c13-6-1-2-11(9(16)3-6)18-12-5-8(15)7(14)4-10(12)17/h1-5H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WHPVYXDFIXRKLN-UHFFFAOYSA-N
Javasolt termékek
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?