Merck
33682
Supelco
BDE No 126 solution
50 μg/mL in isooctane, analytical standard
Szinonimák:
3,3′,4,4′,5-Pentabromodiphenyl ether solution, 3,3′,4,4′,5-PentaBDE, PBDE 126
Méret kiválasztása
1 ML
179 100,00 Ft
179 100,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 ML
179 100,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H5Br5O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
564.69
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
179 100,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
grade
analytical standard
Minőségi szint
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
koncentráció
50 μg/mL in isooctane
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
environmental
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Brc1ccc(Oc2cc(Br)c(Br)c(Br)c2)cc1Br
InChI
1S/C12H5Br5O/c13-8-2-1-6(3-9(8)14)18-7-4-10(15)12(17)11(16)5-7/h1-5H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SJNIIWPIAVQNRK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
BDE No 126 is widely used as a flame retardant additive in building materials, textiles, plastics, and electronic equipments.
Alkalmazás
BDE No 126 may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in environmental matrices using liquid chromatography coupled to negative ion spray ionization tandem mass spectrometry (LC-ISP(-)-MS/MS) with multiple reaction monitoring mode (MRM).[1][2]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Egyéb megjegyzések
The customer needs to make sure that the standard is homogeneous, this can be achieved by shaking, vortexing , or sonicating the ampoule before opening the ampoule. Care should be taken when opening the ampoule to avoid any injuries from the broken glass.
The standard should be transferred to a clean and appropriate vial or flask using clean pipettes or micro pipettes. The vial should be immediately capped to avoid any loss or evaporation of the solvent.
After opening the ampoule, the standard should not be stored or kept in the ampoule. To preserve the integrity of the product, the standard should be transferred to an appropriate vial that must be capped and stored according to the recommendation on the Certificate of Analysis.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
10.4 °F
Lobbanási pont (C)
-12 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Comprehensive liquid chromatography--ion-spray tandem mass spectrometry method for the identification and quantification of eight hydroxylated brominated diphenyl ethers in environmental matrices.
Mas S, et al.
Journal of Mass Spectrometry : Jms, 42(7), 890-899 (2007)
Isotope dilution method for determination of polybrominated diphenyl ethers using liquid chromatography coupled to negative ionization atmospheric pressure photoionization tandem mass spectrometry: validation and application to house dust.
Abdallah E-A M, et al.
Analytical Chemistry, 81(17), 7460-7469 (2009)