Merck
89407
Supelco
BDE No 209 solution
~50 μg/mL (Isooctane:Toluene 50:50), analytical standard
Szinonimák:
Decabromodiphenyl ether solution, Decabromodiphenyl oxide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12Br10O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
959.17
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (GC)
form
solution
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
koncentráció
~50 μg/mL (Isooctane:Toluene 50:50)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Brc1c(Br)c(Br)c(Oc2c(Br)c(Br)c(Br)c(Br)c2Br)c(Br)c1Br
InChI
1S/C12Br10O/c13-1-3(15)7(19)11(8(20)4(1)16)23-12-9(21)5(17)2(14)6(18)10(12)22
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WHHGLZMJPXIBIX-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
The customer needs to make sure that the standard is homogeneous, this can be achieved by shaking, vortexing , or sonicating the ampoule before opening the ampoule. Care should be taken when opening the ampoule to avoid any injuries from the broken glass.
The standard should be transferred to a clean and appropriate vial or flask using clean pipettes or micro pipettes. The vial should be immediately capped to avoid any loss or evaporation of the solvent.
After opening the ampoule, the standard should not be stored or kept in the ampoule. To preserve the integrity of the product, the standard should be transferred to an appropriate vial that must be capped and stored according to the recommendation on the Certificate of Analysis.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)