Fontos dokumentumok
05184
Aluminum oxide
for the determination of hydrocarbons
Szinonimák:
Alumina
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
Minőségi szint
minőség
for the determination of hydrocarbons
technika/technikák
thin layer chromatography (TLC): suitable
részecskeméret
0.05-0.15 mm
pH
7.0±1.0
mp
2040 °C (lit.)
SMILES string
O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.3O
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)