1.01095
Aluminum oxide
(anhydrous (γ-aluminia)), Technipur®
Szinonimák:
Alumina
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
pH
5 (100 °C, 50 g/L in H2O, suspension)
bp
>2980 °C/1013 hPa
mp
2040 °C (lit.)
SMILES string
O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.3O
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
In plastic and rubber industries, modified Al2O3 is used as a reinforcing filler to improve the rheological and mechanical properties of the composites.
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg