Fontos dokumentumok
1.01097
Millipore
Aluminium oxide 90 standardized
for column chromotographic adsorption analysis acc. to Brockmann
Szinonimák:
Aluminium oxide 90 standardized
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Al2O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
101.96
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41115711
EC index szám:
215-691-6
material
aluminum oxide (irregularly-shaped)
Minőségi szint
leírás
for column chromotographic adsorption analysis acc. to Brockmann
hatékonyság
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mátrix aktív csoport
Irregular-Shaped Aluminum Oxide
részecskeméret
63-200 μm
pórusméret
9 nm mean pore size
bp
2980 °C/1013 hPa
mp
2050 °C
alkalmazás(ok)
plasma purification
elválasztástechnika
normal phase
tárolási hőmérséklet
no temp limit
InChI
1S/2Al.3O/q2*+3;3*-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
A versatile sorbent for preparative chromatography exhibiting a higher pH stability
Tulajdonságok és előnyök
Aluminium oxide 90 standardized provides users with:
An aluminum oxide crystal structure comprises octahedrally and tetrahedrally coordinated aluminum coupled by oxygen atoms. The surface is covered by free hydroxyl groups. There are different acidic and basic centers that result in anion and cation exchange properties. Aluminum oxide exhibits a higher pH-stability than silica gel, especially in the alkaline range and occurs in various crystal modifications resulting in different pore diameters.
Kiszerelés
Plastic bottle
Analízis megjegyzés
pH-value (10 % suspension): 9.0 - 10.0
Substances extractable by water: ≤ 0.5 %
Chloride (Cl): ≤ 0.1 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.1 %
Speed of filtration: ≥ 0.2 ml/min
Activity: II - III
Particle size: 70 % between 0.063 - 0.200 mm
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg