Fontos dokumentumok
634875
Aluminum oxide
single crystal substrate, <0001>
Szinonimák:
Sapphire, Alumina
About This Item
Javasolt termékek
leírás
Crystallographic D spacing ((0001) - c plane: 2.165 Angstrom)
Crystallographic D spacing ((1011) - s plane: 1.961 Angstrom)
Crystallographic D spacing ((1040) - m plane: 1.375 Angstrom)
Crystallographic D spacing ((1102) - r plane: 1.740 Angstrom)
Crystallographic D spacing ((1120) - a plane: 2.379 Angstrom)
Crystallographic D spacing ((1123) - n plane: 1.147 Angstrom)
single side polished
Minőségi szint
Forma
single crystal substrate
keménység
9 mohs
H × Sz × vastagság
10 mm × 10 mm × 0.5 mm
mp
2040 °C (lit.)
félvezető tulajdonságok
<0001>
SMILES string
O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.3O
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N
Tulajdonságok és előnyök
Fizikai tulajdonságok
Fizikai forma
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Continuous efficiency improvements in photovoltaic devices result from material advancements and manufacturing innovation.
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.
Synthesis of Melting Gels Using Mono-Substituted and Di-Substituted Alkoxysiloxanes
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.