Fontos dokumentumok
913499
Sigma-Aldrich
Aluminum oxide nanofibers
Szinonimák:
Al2O3, Nanofibrous inorganic powder
About This Item
Lineáris képlet:
Al2O3
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352311
NACRES:
NA.23
leírás
Thermal Conductivity 30 Wm-1K-1
Minőségi szint
Forma
nanofiber
powder (3D cotton/white fluffy)
Szálátmérő × H
300-900 nm ± 100 × 2-hundreds of μm , Structure: Polycystalline nanofibers
külső felület
40-70 m2/g
Primer kristályméret
(gamma
Typical Size of Crystallites:N/A)
vezetőképesség
<10^-16 S/cm (Electrical )
mp
2072 °C
SMILES string
[Al+3].[Al+3].[O-2].[O-2].[O-2]
InChI
1S/2Al.3O/q2*+3;3*-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Gamma Alumina has applications in optical displays, catalyst and catalyst carrier, electrical components- electrical insulator, thermal conductor, nanocomposites, separator, separator material for batteries.
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Review discusses recent progress and challenges in ORR catalyst development for PEMFC applications.