Fontos dokumentumok
1.15754
Supelco
Aluminium oxide
fibers for gooch crucibles
Szinonimák:
Aluminium oxide
About This Item
CAS-szám:
UNSPSC kód:
12352303
NACRES:
NB.51
Minőségi szint
szennyeződések
≤1.0% Substances extractable by hydrochloric acid
veszteség
≤0.5% loss on ignition, 900°C
mp
>1650 °C
térfogatsúly
50‑240 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/6Al.2O2Si.9O/c;;;;;;2*1-3-2;;;;;;;;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KZHJGOXRZJKJNY-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Elemental analysis of levitated solid samples by microwave-assisted laser induced breakdown spectroscopy.: This study explores the application of aluminium oxide in enhancing the elemental analysis capabilities of laser induced breakdown spectroscopy, providing a novel approach for high precision chemical analysis in analytical chemistry (Alamri AM et al., 2024).
  • Alternative nano-lithographic tools for shell-isolated nanoparticle enhanced Raman spectroscopy substrates.: The article discusses the utilization of aluminium oxide in the development of advanced nano-lithographic tools, significantly enhancing the performance of Raman spectroscopy for chemical detection and analysis (Srivastava K et al., 2024).
  • Unexpected early loosening of rectangular straight femoral Zweymüller stems with an alumina-reduced surface after total hip arthroplasty-a prospective, double-blind, randomized controlled trial.: This study examines the clinical implications of using aluminium oxide in prosthetic implants, specifically its effect on the longevity and stability of femoral stems in hip arthroplasty (Moret CS et al., 2024).
  • Green Synthesis of Aluminum Oxide Nanoparticles Using Clerodendrum phlomidis and Their Antibacterial, Anti-inflammatory, and Antioxidant Activities.: Investigates the biogenic synthesis of aluminium oxide nanoparticles, highlighting their potential in biomedical applications due to their antibacterial, anti-inflammatory, and antioxidant properties (Thanaraj S et al., 2024).
Analízis megjegyzés
Substances extractable by hydrochloric acid: ≤ 1.0 %
Loss on ignition (900 °C): ≤ 0.5 %
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Carc. 1B Inhalation
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List