Fontos dokumentumok
03989
Eukitt® Quick-hardening mounting medium
for microscopy
Szinonimák:
Poly(butyl methacrylate-co-methyl methacrylate)
About This Item
Javasolt termékek
grade
for microscopy
Minőségi szint
form
liquid
szín
yellow
törésmutató
n/D 1.490-1.500
viszkozitás
250-500 mPa.s, neat(25 °C)(lit.)
oldhatóság
water: insoluble
alkalmasság
in accordance for application
alkalmazás(ok)
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
COC(=O)C(C)=C.CCCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C8H14O2.C5H8O2/c1-4-5-6-10-8(9)7(2)3;1-4(2)5(6)7-3/h2,4-6H2,1,3H3;1H2,2-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WHLPIOPUASGRQN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- It has been used in histomorphometry to study the use of gambogic amide for augmenting skeletal adaptation to mechanical forces without inducing hyperalgesia.
- It has been used in immunohistochemistry and immunofluorescence to document the global location of coxsackievirus and adenovirus receptors in the mouse brain.
- It has been used in immunocytochemistry to study the function of matrix metalloproteinases in regulating cancer invasiveness.
Tulajdonságok és előnyök
- Spreads quickly and evenly without forming any air bubbles.
- Non-yellowing, unaffected by cold, and stays optically clear for over 10 years.
Fizikai tulajdonságok
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
73.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
23 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?