Merck
09929
Sigma-Aldrich
Leit-C
for microscopy
Szinonimák:
Conduct-C
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
NACRES:
NA.22
grade
for microscopy
Minőségi szint
szennyeződések
xylene (mixture of isomers)
Alkalmazás
suspension of minute, conductive carbon particles for the production of conductivity joints
Veszélyességi osztályok
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Central nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
<32.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
< 0 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)