Fontos dokumentumok
8.08158
Sigma-Aldrich
N-Allylthiourea
for synthesis
Szinonimák:
N-Allylthiourea, Thiosinamine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H8N2S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
116.18
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352111
EC index szám:
203-683-5
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (HPLC)
form
powder
hatékonyság
200 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
70-73 °C
oldhatóság
66 g/L
térfogatsúly
550 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C4H8N2S/c1-2-3-6-4(5)7/h2H,1,3H2,(H3,5,6,7)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HTKFORQRBXIQHD-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Zn dendrite suppression and solid electrolyte interface control using N-allylthiourea as an electrolyte additive for aqueous Zn-ion batteries: The study highlights the effectiveness of N-allylthiourea as an additive for electrolytes in zinc-ion batteries to improve performance and safety (Source).
  • Design, synthesis, and spectral characterization of series of thiocarbamides with coumarin backbone: This research synthesizes a series of thiocarbamides including N-allylthiourea, exploring their spectral properties and potential pharmaceutical applications (Source).
Analízis megjegyzés
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3