Fontos dokumentumok
44594-U
Supelco
P-I-A-N-O Kit
analytical standard
Szinonimák:
Piano Assay Kit
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
Ügynökség
ASTM® D6729,D6730,D6733
kiszerelés
pkg of 1 kit
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
petroleum
format
multi-component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Jogi információk
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Kit Components Only
Product No.
Leírás
  • n-Paraffins Mix (44585-U) .1 mL
  • Isoparaffins Mix (44586-U) .1 mL
  • Aromatics Mix (44587) .1 mL
  • Naphthenes Mix (44588) .1 mL
  • Olefins Mix (44589) .1 mL
  • P-I-A-N-O Mix (44593-U) .1 mL
analitikai oszlop
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT RE 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Blood, Central nervous system, Nervous system, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
Lobbanási pont (F)
-57.0 °F
Lobbanási pont (C)
-49.45 °C
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Related Content
Complete offer for petrochemical testing including environmental and industrial hygiene monitoring solutions.