Fontos dokumentumok
03286
Florisil®
for the determination of hydrocarbon acc. to ISO 9377-2
About This Item
Javasolt termékek
grade
standard
leírás
ratio of stearyl stearate peakarea <= 1.0 treated/untreated
recovery rate >= 80%
form
powder
minőség
for the determination of hydrocarbon acc. to ISO 9377-2
technika/technikák
LPLC: suitable
külső felület
289 m2/g
matrix
Magnesium silicate hydrate
mátrix aktív csoport
magnesium silicate hydrate
részecskeméret
60-100 mesh
pórusméret
60 Å mean pore size
elválasztástechnika
hydrophilic interaction (HILIC)
SMILES string
[Mg++].[O-][Si]([O-])=O
InChI
1S/Mg.O3Si/c;1-4(2)3/q+2;-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FKHIFSZMMVMEQY-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?