Merck
1.12518
Millipore
Florisil® (0.150-0.250 mm)
for column chromatography
Szinonimák:
Florisil® (0.150-0.250 mm)
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41115711
EC index szám:
215-681-1
Minőségi szint
pH
9.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
tárolási hőmérséklet
no temp limit
Analízis megjegyzés
Sieve analysis (dry sieving; >0,15 mm): ≥ 80 %
pH-value: 9.0 - 10.0
Jogi információk
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg