18602
Mineral oil standard mixture Type A and B for EN ISO 9377-2
analytical standard, ~10 mg/mL in heptane (exact content on the reference material certificate)
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Ügynökség
EN 9377-2
ISO
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
koncentráció
~10 mg/mL in heptane (exact content on the reference material certificate)
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
sűrűség
0.686 g/mL at 20 °C
alkalmazás(ok)
environmental
petroleum
format
multi-component solution
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
24.8 °F
Lobbanási pont (C)
-4 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?