Fontos dokumentumok
94234
Supelco
Alkane Standard Mixture for performance tests of GC-systems
analytical standard, C10; C20 - C40 (all even), 50 mg/l each
About This Item
EC-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.388
sűrűség
0.684 g/mL at 20 °C
alkalmazás(ok)
environmental
petroleum
format
multi-component solution
Alkalmazás
Alkane standard mixture has been used as a standard for the determination of long-chain hydrocarbons in the cuticular extracts of fruit flies and worker bees on etched silver foils as substrate.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Komponensek
contains C10 and all even n-alkanes from C20 to C40, 50 mg/l in n-heptane each
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
24.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-4 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Laser desorption/ionization mass spectrometry of lipids using etched silver substrates
Schnapp A, et al.
Methods, 104, 194-203 (2016)