Fontos dokumentumok
20280-U
Florisil® Inorganic Sorbent
PR grade, 60-100 mesh, coarse powder
Szinonimák:
Activated magnesium silicate, Magnesium silicate
About This Item
Javasolt termékek
product name
Florisil®, PR grade, 60-100 mesh, coarse powder
grade
PR grade
Minőségi szint
form
coarse powder
kiszerelés
jar of 454 g
technika/technikák
LPLC: suitable
külső felület
289 m2/g
matrix
Magnesium silicate hydrate
mátrix aktív csoport
magnesium silicate hydrate
részecskeméret
149-250 μm
60-100 mesh
pórusméret
60 Å mean pore size
alkalmasság
suitable for (Changes of Official Methods of Analysis, JAOAC, Chapter 24, 208(h), Vol. 49, p 233, 1966.)
elválasztástechnika
hydrophilic interaction (HILIC)
SMILES string
[Mg++].[O-][Si]([O-])=O
InChI
1S/Mg.O3Si/c;1-4(2)3/q+2;-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FKHIFSZMMVMEQY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Florisil was used as column packing material in column chromatography.
- Florisil was used as an adsorbent in gas chromatography with electron capture detector (GC/ECD), capillary column chromatography and adsorption column chromatography.
- Florisil was used in clean-up procedures in gas chromatography-tandem mass spectrometry and GC-FID.
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?