Fontos dokumentumok
69246
Supelco
Mineral oil standard mixture Type A and B for EN 14039 and ISO 16703
analytical standard, ~8 mg/mL in heptane (exact content on the label)
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
100
200
Ügynökség
EN 14039
ISO 16703
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
koncentráció
~8 mg/mL in heptane (exact content on the label)
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
sűrűség
0.686 g/mL at 20 °C
alkalmazás(ok)
environmental
petroleum
format
multi-component solution
Analízis megjegyzés
Contains Mineral oil type A and B diluted with n-heptane; contains n-decane and n-tetracontane as internal standards.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
24.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-4 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 2
1 of 2
Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology, 3 (2012)