Fontos dokumentumok
20281
Florisil®
100-200 mesh, fine powder
Szinonimák:
Activated magnesium silicate, Magnesium silicate
About This Item
Javasolt termékek
grade
standard
Minőségi szint
Forma
fine powder
kiszerelés
jar of 454 g
technika/technikák
LPLC: suitable
külső felület
289 m2/g
Mátrix
Magnesium silicate hydrate
mátrix aktív csoport
magnesium silicate hydrate
részecskeméret
100-200 mesh
74-149 μm
pórusméret
60 Å mean pore size
elválasztástechnika
hydrophilic interaction (HILIC)
SMILES string
[Mg++].[O-][Si]([O-])=O
InChI
1S/Mg.O3Si/c;1-4(2)3/q+2;-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FKHIFSZMMVMEQY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- as column packing material in column chromatography
- as an adsorbent in gas chromatography with electron capture detector (GC/ECD), capillary column chromatography, adsorption column chromatography
- in clean-up procedures in gas chromatography-tandem mass spectrometry and GC-FID
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?