Fontos dokumentumok
1.12994
Millipore
Florisil® (0.150-0.250 mm)
for residue analysis
Szinonimák:
Florisil® (0.150-0.250 mm)
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41115711
EC index szám:
215-681-1
Minőségi szint
pH
9.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
tárolási hőmérséklet
no temp limit
SMILES string
[Si](=O)([O-])[O-].[Mg+2]
InChI
1S/Mg.O3Si/c;1-4(2)3/q+2;-2
Analízis megjegyzés
Sieve analysis (dry sieving; >0,15 mm): ≥ 80 %
Appearance: passes test
Identity (Si): passes test
Identity (Magnesium): passes test
Jogi információk
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg