Teszt
≥98.0% (TLC)
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
szín
colorless to white
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
CN[C@@H](C)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2/c1-3(5-2)4(6)7/h3,5H,1-2H3,(H,6,7)/t3-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GDFAOVXKHJXLEI-VKHMYHEASA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)