Fontos dokumentumok
D1156
N,N-Dimethylglycine
≥99%, suitable for ligand binding assays
Szinonimák:
(Dimethylamino)acetic acid
About This Item
Javasolt termékek
product name
N,N-Dimethylglycine, ≥99%
Minőségi szint
Teszt
≥99%
form
powder
technika/technikák
ligand binding assay: suitable
szín
white to off-white
mp
178-182 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
CN(C)CC(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2/c1-5(2)3-4(6)7/h3H2,1-2H3,(H,6,7)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FFDGPVCHZBVARC-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3