Merck
01986
Supelco
(±)-β-Hexabromocyclododecane
analytical standard
Szinonimák:
(1RS,2SR,5RS,6RS,9RS,10SR)-1,2,5,6,9,10-Hexabromocyclododecane, (±)-β-HBCD
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H18Br6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
641.70
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (HPLC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
szennyeződések
≤1.0% water
mp
152-158 °C
Formátum
neat
Related Categories
Általános leírás
β-Hexabromocyclododecane is the minor diastereomer in the production of the brominated flame retardant (BFR), hexabromocyclododecane (HBCD). It contributes to 16% of the total mixture. HBCD is widely used in a variety of commercial and consumer products.
Alkalmazás
β-Hexabromocyclododecane may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in textiles, air, and soil, and various other samples by chromatography techniques.
Piktogramok
Health hazardEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Determination of hexabromocyclododecane diastereoisomers in air and soil by liquid chromatography-electrospray tandem mass spectrometry
Yu Z, et al.
Journal of Chromatography A, 1190(1-2), 74-79 (2008)
Determinations of hexabromocyclododecane (HBCD) isomers in channel catfish, crayfish, hen eggs and fish feeds from China by isotopic dilution LC-MS/MS
Hu X, et al.
Chemosphere, 82(5), 698-707 (2011)
Determination of flame-retardant hexabromocyclododecane diastereomers in textiles
Kajiwara N, et al.
Chemosphere, 74(11), 1485-1489 (2009)
Dietary intake of hexabromocyclododecane diastereoisomers ($\alpha$-, $\beta$-, and $\gamma$-HBCD) in the Belgian adult population
Goscinny S, et al.
Chemosphere, 84(3), 279-288 (2011)