Merck
NIST2258
BDE 209 in 2,2,4-Trimethylpentane
NIST®SRM®
Szinonimák:
Decabromodiphenyl ether solution, Decabromodiphenyl oxide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12Br10O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
959.17
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
kiszerelés
pkg of 6 g
gyártó/kereskedő neve
NIST®
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
Brc1c(Br)c(Br)c(Oc2c(Br)c(Br)c(Br)c(Br)c2Br)c(Br)c1Br
InChI
1S/C12Br10O/c13-1-3(15)7(19)11(8(20)4(1)16)23-12-9(21)5(17)2(14)6(18)10(12)22
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WHHGLZMJPXIBIX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Egyéb megjegyzések
Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Jogi információk
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
10.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-12 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)