Merck
73709
Supelco
(±)-γ-Hexabromocyclododecane
analytical standard
Szinonimák:
γ-HBCD, (1RS,2RS,5RS,6SR,9SR,10RS)-1,2,5,6,9,10-Hexabromocyclododecane
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H18Br6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
641.70
UNSPSC kód:
77101502
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (HPLC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
szennyeződések
≤1.0% water
mp
208-214 °C
format
neat
SMILES string
Br[C@H]1CC[C@H](Br)[C@H](Br)CC[C@@H](Br)[C@H](Br)CC[C@H]1Br
Piktogramok
Health hazardEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)