Fontos dokumentumok
00881
(±)-4-Hydroxypropranolol hydrochloride
analytical standard
Szinonimák:
1-[(4-Hydroxy-1-naphthyl)oxy]-3-(isopropylamino)- 2-propanol hydrochloride, 4′-Hydroxypropranolol hydrochloride, 4-{2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy}-1-naphthalenol hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥98.5% (AT)
≥98.5% (HPLC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)NCC(O)COC1=CC=C(O)C2=CC=CC=C21.Cl
InChI
1S/C16H21NO3.ClH/c1-11(2)17-9-12(18)10-20-16-8-7-15(19)13-5-3-4-6-14(13)16;/h3-8,11-12,17-19H,9-10H2,1-2H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ROUJENUXWIFONU-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)