SMB01336
(±)-DIBOA
≥95% (HPLC)
Szinonimák:
DIBOA, 2,4-Dihydroxy-1,4-benzoxazin-3-one, 2,4-Dihydroxy-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-3-one
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
solid
mp
153—154 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N1(c2c(cccc2)OC(C1=O)O)O
InChI
1S/C8H7NO4/c10-7-8(11)13-6-4-2-1-3-5(6)9(7)12/h1-4,8,11-12H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
COVOPZQGJGUPEY-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)