Fontos dokumentumok
00375
4-Acetamido-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-oxyl
purum, ≥98.0% (HPLC)
About This Item
Javasolt termékek
grade
purum
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (HPLC)
környezetbarátabb alternatív termék pontszám
old score: 9
new score: 8
Find out more about DOZN™ Scoring
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
143-145 °C (lit.)
143-146 °C
funkcionális csoport
amide
környezetbarátabb alternatív kategória
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(=O)NC1CC(C)(C)N([O])C(C)(C)C1
InChI
1S/C11H21N2O2/c1-8(14)12-9-6-10(2,3)13(15)11(4,5)7-9/h9H,6-7H2,1-5H3,(H,12,14)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UXBLSWOMIHTQPH-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?