Fontos dokumentumok
917273
Sigma-Aldrich
Tapered dispensing tips
20G, 0.50″, 50/box
Szinonimák:
3d bioprinting consumables, Bioprinting nozzle
About This Item
UNSPSC kód:
42182011
NACRES:
NB.51
Minőségi szint
leírás
Tapered dispensing tips, polypropylene, 20 gauge, pink, ID 0.023″, 50/box
Alkalmazás
The tapered design provides smooth flow of viscous fluids and resists clogging when dispensing particle-filled materials.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)